Merck
77848
Supelco
(R)-(+)-1-Phenylethanol
for chiral derivatization, LiChropur, ≥99.0%
Sinónimos:
(+)-Methyl phenyl carbinol, (R)-(+)-α-Methylbenzyl alcohol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H10O
Número de CAS:
Peso molecular:
122.16
Beilstein:
2039798
Número MDL:
Código UNSPSC:
12000000
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.05
grado
for chiral derivatization
Nivel de calidad
Línea del producto
ChiraSelect
Ensayo
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
≥99.0%
Formulario
liquid
actividad óptica
[α]20/D +45±1°, c = 5% in methanol
pureza óptica
enantiomeric ratio: ≥99.5:0.5 (GC)
calidad
LiChropur
técnicas
HPLC: suitable
índice de refracción
n20/D 1.528
bp
88-89 °C/10 mmHg (lit.)
mp
9-11 °C (lit.)
densidad
1.012 g/mL at 20 °C (lit.)
cadena SMILES
C[C@@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H10O/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-7,9H,1H3/t7-/m1/s1
Clave InChI
WAPNOHKVXSQRPX-SSDOTTSWSA-N
Descripción general
(R)-(+)-1-Phenylethanol is a chiral derivatizating agent, which is employed for derivatizing acids for their subsequent analysis using gas chromatography as the analytical technique.
Otras notas
Reactivo quiral utilizado para la determinación de pureza enantiomérica y resolución de ácidos; Apertura asimétrica de anhidruros cíclicos y epóxidos
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
ChiraSelect is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
185.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
85 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
H. Niwa et al.
Tetrahedron Letters, 29, 5139-5139 (1988)
T. Rosen et al.
Journal of the American Chemical Society, 107, 3731-3731 (1985)
Y. Takeuchi et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 2203-2203 (1987)
S.V. Ley et al.
Tetrahedron, 46, 4995-4995 (1990)
Sachiko Sugimoto et al.
Phytochemistry, 108, 189-195 (2014-12-03)
Three aromatic glycosides (1-3), two sulfur and nitrogen-containing compound glucosides (4, 5), and one flavonoid glycoside (6) were isolated from the leaves of Ixora undulata. Their structures were established by extensive 1D, 2D NMR, and HRESIMS experiments, and structure 4