75450
(−)-Calcium hydroxycitrate tribasic
analytical standard
Sinónimos:
(−)-Hydroxycitric acid tricalcium salt
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
≥97.0% (HPLC)
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
impurezas
≤15% water
aplicaciones
food and beverages
Formato
neat
cadena SMILES
O[C@H](C(=O)O[Ca]OC(=O)[C@@H](O)[C@@]1(O)CC(=O)O[Ca]OC1=O)[C@@]2(O)CC(=O)O[Ca]OC2=O
InChI
1S/2C6H8O8.3Ca/c2*7-2(8)1-6(14,5(12)13)3(9)4(10)11;;;/h2*3,9,14H,1H2,(H,7,8)(H,10,11)(H,12,13);;;/q;;3*+2/p-6/t2*3-,6+;;;/m11.../s1
Clave InChI
RVEPHTVUPANNSH-IFDHGPESSA-H
Aplicación
Envase
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?