Merck
73831
Millipore
Tinsdale Supplement
suitable for microbiology
Sinónimos:
Diphtheria Virulence Supplement
Seleccione un Tamaño
1 UNIT
$167.000
$167.000
Fecha estimada de envío16 de mayo de 2025
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 UNIT
$167.000
About This Item
Código UNSPSC:
41171614
NACRES:
NA.85
$167.000
Fecha estimada de envío16 de mayo de 2025
Solicitar más información
esterilidad
sterile
Nivel de calidad
Formulario
liquid
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
aplicaciones
environmental
food and beverages
microbiology
temp. de almacenamiento
2-8°C
idoneidad
Corynebacterium spp.
Componentes
(1 vial of each is sufficient for 1000 mL medium)
Tinsdale Supplement part A (Cat. No. 74933): horse serum 100ml
Tinsdale Supplement part B (Cat. No. 66784): potassium tellurite (1% after diluting in 30 ml water) 1ml
Nota de análisis
Tinsdale Supplement is used together with Tinsdale Agar Base for the primary isolation and identification of Corynebacterium diptheriae.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)