Merck
02138
Bis(2-ethylhexyl) adipate
Selectophore, ≥99.0%
Sinónimos:
Adipic acid di(2-ethylhexyl) ester, DOA
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
[-CH2CH2CO2CH2CH(C2H5)(CH2)3CH3]2
Número CAS:
Peso molecular:
370.57
UNSPSC Code:
26111700
NACRES:
NB.61
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-090-1
Beilstein/REAXYS Number:
1803774
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
description
for ion-selective electrodes
Quality Segment
product line
Selectophore
assay
≥99.0% (GC), ≥99.0%
refractive index
n20/D 1.447 (lit.)
bp
175 °C/2 mmHg (lit.)
mp
<−70 °C (lit.)
density
0.925 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CCCCC(CC)COC(=O)CCCCC(=O)OCC(CC)CCCC
InChI
1S/C22H42O4/c1-5-9-13-19(7-3)17-25-21(23)15-11-12-16-22(24)26-18-20(8-4)14-10-6-2/h19-20H,5-18H2,1-4H3
InChI key
SAOKZLXYCUGLFA-UHFFFAOYSA-N
General description
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Other Notes
Plasticizer employed in polymeric membrane electrodes
Legal Information
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bis(2-ethylhexyl) adipate
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)