Merck
722545
Sigma-Aldrich
3-Bromopyruvic acid-3-13C
99 atom % 13C, 97% (CP)
Sinónimos:
3-Bromo-2-oxopropionic acid-3-13C
About This Item
Fórmula lineal:
Br13CH2COCOOH
Peso molecular:
167.95
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nivel de calidad
Ensayo
97% (CP)
Formulario
powder
cambio de masa
M+1
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
OC(=O)C(=O)[13CH2]Br
InChI
1S/C3H3BrO3/c4-1-2(5)3(6)7/h1H2,(H,6,7)/i1+1
Clave InChI
PRRZDZJYSJLDBS-OUBTZVSYSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)