67770
Methyl α-D-mannopyranoside
≥99.0%, suitable for microbiology, enables differentiation between species of Listeria
Sinónimos:
Methyl alpha-D-mannoside, Methyl-alpha-D-mannopyranoside, α-Methyl D-mannoside
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
≥99.0%
Formulario
powder
actividad óptica
[α]20/D 77.0 to 82.0°, c = 10% in H2O
mol peso
194.18 g/mol
mp
187-195 °C
193-196 °C (lit.)
solubilidad
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
aplicaciones
microbiology
cadena SMILES
CO[C@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C7H14O6/c1-12-7-6(11)5(10)4(9)3(2-8)13-7/h3-11H,2H2,1H3/t3-,4-,5+,6+,7+/m1/s1
Clave InChI
HOVAGTYPODGVJG-VEIUFWFVSA-N
Descripción general
Aplicación
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
404.1 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
206.74 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.