Documentos clave
LSKS096
Millipore
Kit de limpieza de reacción de secuenciación Montage SEQ96
Purification of sequencing reactions
Sinónimos:
Multiscreen SEQ
About This Item
UNSPSC Code:
41104923
eCl@ss:
32039006
NACRES:
NA.52
sterility
non-sterile
manufacturer/tradename
Montage®
technique(s)
DNA sequencing: suitable
plate size
96 wells
application(s)
genomic analysis
shipped in
ambient
General description
El kit de limpieza de reacciones de secuenciación Montage SEQ96 proporciona la placa de filtración y la disolución necesarias para eliminar las sales contaminantes y los terminadores de colorante no incorporados de las reacciones de secuenciación del ADN. La plataforma de separación mediante exclusión por tamaño al vacío elimina la necesidad de filtración en gel o columnas de unión-lavado-eluido que requieren centrifugación. Todo el protocolo requiere muy poco tiempo de procesamiento, normalmente menos de 10 minutos. Además, el área de filtración optimizada permite la miniaturización de la reacción y la reducción de reactivos, lo que disminuye el coste de la secuenciación del ADN. El kit de limpieza de las reacciones de secuenciación Montage SEQ96 consta de una placa SEQ de 96 pocillos y una disolución para inyección.
Application
El kit de limpieza de reacciones de secuenciación Montage SEQ96 es adecuado para utilizar:
  • en la purificación de los productos de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) y para eliminar los cebadores y los terminadores de colorante no incorporados para el análisis mutacional del factor tipo Krüppel 4 (KLF4)
  • en la purificación de las reacciones de secuenciación
  • en el análisis de la secuencia del ADNr 16S para eliminar terminadores de colorante no incorporados de la reacción de secuenciación
Components
incluye placas de filtración de 96 pocillos y disolución de inyección
Physical form
Código de colores: Azul
Other Notes
Compatible con automatización: No
Legal Information
MONTAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
Visite la Librería de documentos
Weissella ghanensis sp. nov., isolated from a Ghanaian cocoa fermentation
De Bruyne K
International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology (2008)
KLF4 is a novel candidate tumor suppressor gene in pancreatic ductal carcinoma
Zammarchi F, et al.
The American Journal of Pathology (2011)
Diversity analysis of diazotrophic bacteria associated with the roots of tea (Camellia sinensis (L.) O. Kuntze)
Gulati A, et al.
Journal of microbiology and biotechnology (2011)
Contenido relacionado
We manufacture IP and antibody purification agarose beads that purify immunoglobulins and IgG fractions. Our kits also provide a total antibody purification process