66940
Methyl α-D-glucopyranoside
≥99.0%, suitable for microbiology
Sinónimos:
alpha-Methyl D-glucose ether, Methyl glucose, Methyl alpha-D-glucoside, Methyl glucopyranoside, Methyl alpha-D-glucose, Methyl pyranoside, Methyl α-D-glucoside
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
≥99.0%
Formulario
crystalline powder
actividad óptica
[α]20/D +157±3°, c = 10% in H2O
envase
pkg of 100 g
condiciones de almacenamiento
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.)
color
colorless
mp
165-169 °C
aplicaciones
microbiology
cadena SMILES
CO[C@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C7H14O6/c1-12-7-6(11)5(10)4(9)3(2-8)13-7/h3-11H,2H2,1H3/t3-,4-,5+,6-,7+/m1/s1
Clave InChI
HOVAGTYPODGVJG-ZFYZTMLRSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.