65692
1-Methoxy-2-propanol
analytical standard
Sinónimos:
Propylene glycol methyl ether, Propyleneglycol monomethyl ether
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
densidad de vapor
3.12 (vs air)
presión de vapor
10.9 mmHg ( 25 °C)
Ensayo
≥99.7% (GC)
temp. de autoignición
532 °F
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
lim. expl.
13.8 %
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refracción
n20/D 1.403 (lit.)
n20/D 1.403
bp
118-119 °C (lit.)
densidad
0.916 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
environmental
Formato
neat
cadena SMILES
CC(O)COC
InChI
1S/C4H10O2/c1-4(5)3-6-2/h4-5H,3H2,1-2H3
Clave InChI
ARXJGSRGQADJSQ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
93.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
34 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Learn about analyzing organic volatile impurities (OVIs) in pharmaceuticals using SH-GC, focusing on suitable solvents and ensuring compliance.