64270
Methanesulfonyl chloride
purum, ≥98.0% (AT)
Sinónimos:
Methyl sulfonyl chloride, Mesyl chloride
About This Item
Productos recomendados
grade
purum
Quality Level
assay
≥98.0% (AT)
refractive index
n20/D 1.452 (lit.)
n20/D 1.452
bp
60 °C/21 mmHg (lit.)
density
1.48 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CS(Cl)(=O)=O
InChI
1S/CH3ClO2S/c1-5(2,3)4/h1H3
InChI key
QARBMVPHQWIHKH-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Application
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
215.6 °F - closed cup
flash_point_c
102 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?