62122
(R)-(+)-Limonene
technical, ~90% (sum of enantiomers, GC)
Sinónimos:
(+)-p-Mentha-1,8-diene, (+)-Carvene, (R)-4-Isopropenyl-1-methyl-1-cyclohexene
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
4.7 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
<3 mmHg ( 14.4 °C)
grado
technical
Ensayo
~90% (sum of enantiomers, GC)
Formulario
liquid
actividad óptica
[α]20/D +112±5°, c = 10% in ethanol
lim. expl.
6.1 %
características de los productos alternativos más sostenibles
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
índice de refracción
n20/D 1.473 (lit.)
bp
176-177 °C (lit.)
solubilidad
water: insoluble
densidad
0.842 g/mL at 20 °C (lit.)
categoría alternativa más sostenible
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(=C)[C@@H]1CCC(C)=CC1
InChI
1S/C10H16/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4,10H,1,5-7H2,2-3H3/t10-/m0/s1
Clave InChI
XMGQYMWWDOXHJM-JTQLQIEISA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
123.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
51 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Chromatograms
suitable for GCNuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.