218367
(S)-(−)-Limonene
96%
Sinónimos:
(−)-p-Mentha-1,8-diene, (−)-Carvene, (S)-4-Isopropenyl-1-methyl cyclohexene
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
4.7 (vs air)
presión de vapor
<3 mmHg ( 14.4 °C)
1 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
96%
Formulario
liquid
actividad óptica
[α]19/D −94°, c = 10 in ethanol
lim. expl.
6.1 %
índice de refracción
n20/D 1.471 (lit.)
bp
175-177 °C (lit.)
densidad
0.844 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(=C)[C@H]1CCC(C)=CC1
InChI
1S/C10H16/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4,10H,1,5-7H2,2-3H3/t10-/m1/s1
Clave InChI
XMGQYMWWDOXHJM-SNVBAGLBSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
123.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
51 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Chromatograms
suitable for GCNuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.