566284
Copper(I) oxide
≥99.99% trace metals basis, anhydrous
Sinónimos:
Cuprous oxide
About This Item
Productos recomendados
grado
anhydrous
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.99% trace metals basis
Formulario
powder
densidad
6 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Cu]O[Cu]
InChI
1S/2Cu.O
Clave InChI
BERDEBHAJNAUOM-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- As a precursor to prepare nanoparticles, nanocrystals, and quantum dots for various applications.
- To catalyze the N-arylation of azoles under aqueous conditions using phase-transfer catalyst.
- To prepare reduced graphene oxide-based nano copper composites applicable as a sensor for the detection of dopamine.
- As a copper precursor to prepare Cu2O-TiO2 nanoparticle-based composite materials with aluminosilicate geopolymers applicable in the removal of organic pollutants from water.
Para utilizar con
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
The diversity of applications and nanostructured materials accessible using ultrasonic spray methods are highlighted in this article.
Ultrasonic spray pyrolysis produces scalable nanomaterials like metal oxides and quantum dots for diverse applications.