Merck
54969
Supelco
Clenbuterol-d9 hydrochloride
analytical standard
Sinónimos:
1-(4-Amino-3,5-dichlorophenyl)-2-(tert-butyl-d9-amino)ethanol hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12D9H9Cl2N2O · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
322.71
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
≥97.0% (isotopic purity)
≥98.0% (HPLC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
clinical testing
Formato
neat
cambio de masa
M+9
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cl.[2H]C([2H])([2H])C(NCC(O)c1cc(Cl)c(N)c(Cl)c1)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C12H18Cl2N2O.ClH/c1-12(2,3)16-6-10(17)7-4-8(13)11(15)9(14)5-7;/h4-5,10,16-17H,6,15H2,1-3H3;1H/i1D3,2D3,3D3;
Clave InChI
OPXKTCUYRHXSBK-KYRNGWDOSA-N
Descripción general
Clenbuterol-d9 hydrochloride may be used as an internal standard for the quantification of clenbuterol in biological samples by ultra-high pressure liquid chromatography–tandem mass spectrometry (UPLC-MS/MS).
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Envase
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
Quantification of clenbuterol at trace level in human urine by ultra-high pressure liquid chromatography?tandem mass spectrometry.
Nicoli R, et al.
Journal of Chromatography A, 1292, 142-150 (2013)