54826
Umbelliferone
analytical standard
Sinónimos:
7-Hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one, 7-Hydroxycoumarin
About This Item
Productos recomendados
grade
analytical standard
Quality Level
assay
≥98.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
230 °C (dec.) (lit.)
application(s)
food and beverages
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Oc1ccc2C=CC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C9H6O3/c10-7-3-1-6-2-4-9(11)12-8(6)5-7/h1-5,10H
InChI key
ORHBXUUXSCNDEV-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Packaging
Other Notes
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Protocolos
HPTLC fingerprinting enables rapid identification of passion flower with related reference materials.