Saltar a
E1379
7-Ethoxycoumarin
≥99.45% (HPLC), CYP450 substrate, powder
Sinónimos:
7-Ethoxy-1-benzopyran-2-one
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
25 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
$25.200
100 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
$57.400
500 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
$239.000
1 g
Comprobar disponibilidad del carrito
$277.000
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H10O3
Número CAS:
Peso molecular:
190.20
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161501
EC Number:
250-429-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
146200
Assay:
≥99.45% (HPLC)
Form:
powder
$25.200
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
7-Ethoxycoumarin,
assay
≥99.45% (HPLC)
Quality Segment
form
powder
mp
88-90 °C (lit.)
solubility
95% ethanol: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
fluorescence
λex 323 nm; λem 386 nm
SMILES string
CCOc1ccc2C=CC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C11H10O3/c1-2-13-9-5-3-8-4-6-11(12)14-10(8)7-9/h3-7H,2H2,1H3
InChI key
LIFAQMGORKPVDH-UHFFFAOYSA-N
Application
7-Ethoxycoumarin has been used to study the functional activity of recombinant P450. ) It has also been used as an internal standard for in vitro S-warfarin 7-hydroxylation and high performance liquid chromatography (HPLC) analysis.
Biochem/physiol Actions
7-Ethoxycoumarin is a cytochrome P450 substrate.[1]
Substrate for CYP2B6
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
UC283A9861D7910
description
-
description
≥95% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
serine protease inhibitor
form
powder
form
solid
form
powder
form
powder
assay
≥99.45% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
solubility
95% ethanol: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
solubility
H2O: soluble, methanol: soluble
solubility
DMSO: >20 mg/mL
solubility
ethyl acetate: 49.00-51.00 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
fluorescence
λex 323 nm; λem 386 nm
fluorescence
-
fluorescence
-
fluorescence
-
mp
88-90 °C (lit.)
mp
204-205 °C
mp
-
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 7-Ethoxycoumarin
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
  1. Hello, there is no storage temperature information on the CofA, SDS, or product label for product E1379, 7-Ethoxycoumarin. Can you please confirm? Thank you