Documentos clave
52424
Millipore
Potato Infusion Powder for Biotechnology and Microbiology
for Biotechnology and Microbiology
Sinónimos:
PI Powder
About This Item
Código UNSPSC:
41106212
NACRES:
NA.74
Nombre del producto
Potato Infusion Powder, suitable for microbiology, Component of media such as Potato Dextrose Agar (PDA)
origen biológico
potato
Nivel de calidad
esterilidad
non-sterile
Formulario
powder
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
composición
amino-N, ≥2.0%
nitrogen content, ≥3.0%
condiciones de almacenamiento
dry at room temperature
residuo de ign.
≤22%
pérdida
≤8.0% loss on drying
pH
5.0-7.0 (25 °C, 2% in H2O)
solubilidad
H2O: 2%, clear to turbid (light yellow and light brown-yellow and light brown)
aplicaciones
microbiology
Descripción general
Potato Infusion Powder is used for the preparations of various media like Potato Dextrose Agar (PDA). Potato Infusion Agar medium contains infusion of potato, beef extract and peptic digest of animal tissue which provide necessary nutrients required for the growth of bacterial, fungi, yeast, and molds.
Aplicación
Potato Infusion Powder is used for the large-scale cultivation of bacterial, fungi, yeast, and molds. In industrial fermentations it favors a high yield of biomass for antigen and vaccine preparation.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1