51832
1-Heptanosulfonato de sodio monohydrate
suitable for ion pair chromatography, LiChropur™, ≥99.0% (T)
Sinónimos:
Ácido 1-heptanosulfónico sodium salt monohydrate
About This Item
Productos recomendados
description
anionic
Quality Level
assay
≥99.0% (T)
form
solid
quality
LiChropur™
mol wt
220.26 g/mol
technique(s)
ion pair chromatography: suitable
λ
10 % in H2O
UV absorption
λ: 210 nm Amax: 0.1
λ: 220 nm Amax: 0.06
λ: 230 nm Amax: 0.04
λ: 260 nm Amax: 0.02
λ: 500 nm Amax: 0.02
suitability
corresponds to standard for RP gradient test
corresponds to standard for filter test
SMILES string
O.[Na+].CCCCCCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C7H16O3S.Na.H2O/c1-2-3-4-5-6-7-11(8,9)10;;/h2-7H2,1H3,(H,8,9,10);;1H2/q;+1;/p-1
InChI key
XWZCREJRXRKIRQ-UHFFFAOYSA-M
Other Notes
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?