51730
Heptano
analytical standard
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
densidad de vapor
3.5 (vs air)
presión de vapor
40 mmHg ( 20 °C)
83 mmHg ( 37.7 °C)
Ensayo
≥99.8% (GC)
temp. de autoignición
433 °F
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
lim. expl.
7 %
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refracción
n20/D 1.387 (lit.)
n20/D 1.388
bp
98 °C (lit.)
mp
−91 °C (lit.)
solubilidad
water: insoluble
densidad
0.684 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
petroleum
Formato
neat
cadena SMILES
CCCCCCC
InChI
1S/C7H16/c1-3-5-7-6-4-2/h3-7H2,1-2H3
Clave InChI
IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Productos recomendados
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
24.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-4 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Learn about analyzing organic volatile impurities (OVIs) in pharmaceuticals using SH-GC, focusing on suitable solvents and ensuring compliance.