51387
MRSA Selective Supplement
suitable for microbiology
Sinónimos:
Methicillin Selective Supplement
About This Item
Productos recomendados
sterility
sterile
Quality Level
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
clinical testing
environmental
food and beverages
microbiology
storage temp.
2-8°C
suitability
Staphylococcus spp.
SMILES string
COc1cccc(OC)c1C(=O)N[C@H]2C3SC(C)(C)[C@@H](N3C2=O)C(O)=O
InChI
1S/C17H20N2O6S/c1-17(2)12(16(22)23)19-14(21)11(15(19)26-17)18-13(20)10-8(24-3)6-5-7-9(10)25-4/h5-7,11-12,15H,1-4H3,(H,18,20)(H,22,23)/t11-,12+,15-/m1/s1
InChI key
RJQXTJLFIWVMTO-TYNCELHUSA-N
General description
Application
Components
Methicillin 2 mg
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?