46656
Prednisolone
VETRANAL®, analytical standard
Sinónimos:
1,4-Pregnadiene-11β,17α,21-triol-3,20-dione, 1-Dehydrocortisol, 1-Dehydrohydrocortisone, 11β,17α,21-Trihydroxy-1,4-pregnadiene-3,20-dione
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Línea del producto
VETRANAL®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
240 °C (dec.) (lit.)
aplicaciones
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
O=C1C=C[C@@]2(C)C(CC[C@]3([H])[C@]2([H])[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]4(O)C(CO)=O)=C1
InChI
1S/C21H28O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h5,7,9,14-16,18,22,24,26H,3-4,6,8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,16-,18+,19-,20-,21-/m0/s1
Clave InChI
OIGNJSKKLXVSLS-VWUMJDOOSA-N
Información sobre el gen
human ... NR3C1(2908)
Descripción general
Aplicación
- Human plasma by multivariate curve resolution-alternating least squares (MCR-ALS) technique combined with high performance liquid chromatography-diode array detection (HPLC-DAD).
- Urine, blood and food matrices by solid-phase extraction (SPE) and LC coupled to tandem mass spectrometry (LC-MS/MS).
- Surface water samples by SPE and ultra-high performance liquid chromatography-quadrupole time-of-flight mass spectrometry (UHPLC-QTOF) with electrospray ionization (ESI).
- Bovine muscle samples by ESI-LC-MS/MS equipped with multiple reaction monitoring (MRM) detection.
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Repr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)