46640
7-Fluorobenzofurazan-4-sulfonic acid ammonium salt
for HPLC derivatization, LiChropur™, ≥98.5% (HPLC)
Sinónimos:
4-Fluoro-7-sulfobenzofurazan ammonium salt, 7-Fluorobenz-2,1,3-oxadiazole-4-sulfonic acid ammonium salt, Ammonium 7-fluorobenzofurazan-4-sulfonate, SBD-F
About This Item
Productos recomendados
grado
for HPLC derivatization
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.5% (HPLC)
calidad
LiChropur™
técnicas
HPLC: suitable
fluorescencia
λex 385 nm; λem 524 nm in 0.1 M borate pH 9.5 (after derivatization with glutathione)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
N.OS(=O)(=O)c1ccc(F)c2nonc12
InChI
1S/C6H3FN2O4S.H3N/c7-3-1-2-4(14(10,11)12)6-5(3)8-13-9-6;/h1-2H,(H,10,11,12);1H3
Clave InChI
JXLHNMVSKXFWAO-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Envase
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)