46344
Fenol solution
100 μg/mL in acetonitrile, PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Línea del producto
PESTANAL®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
concentración
100 μg/mL in acetonitrile
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Formato
single component solution
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Oc1ccccc1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
Clave InChI
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- Air samples from swine and dairy barns by thermal desorption (TD) module coupled with multidimensional gas chromatography (MDGC)-mass spectrometry (MS)/olfactometry (O).
- Exhaled breath samples from tobacco cigarette and electronic cigarette smokers by GC-MS.
- Bovine breath samples by solid-phase microextraction (SPME) and GC-MS.
- Bovine blood samples by headspace in-tube extraction (HS-INTEX) GC-MS.
- Industrial and urban air samples by TD-GC-MS.
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
35.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
2 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)