45332
Azinphos-ethyl
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Línea del producto
PESTANAL®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
agriculture
environmental
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCOP(=S)(OCC)SCN1N=Nc2ccccc2C1=O
InChI
1S/C12H16N3O3PS2/c1-3-17-19(20,18-4-2)21-9-15-12(16)10-7-5-6-8-11(10)13-14-15/h5-8H,3-4,9H2,1-2H3
Clave InChI
RQVGAIADHNPSME-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- Water samples by solid phase extraction (SPE) and ultra-high performance liquid chromatography-quadrupole time-of-flight mass spectrometry (UHPLC-QqTOF-MS).
- Cereals by QuEChERS (quick, easy, cheap, effective, rugged, and safe) extraction and gas chromatography-triple quadrupole mass spectrometry (GC-QqQ MS/MS).
- Fruits and vegetables and neutraceuticals derived from grape seed extracts by QuEChERS extraction and UHPLC-QqQ MS/MS with electrospray ionization (ESI) source and multiple reaction monitoring (MRM) mode of detection.
- Seawater samples by SPE and LC-ESI-MS/MS.
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Protocolos
Test your food for fipronil contamination using our analytical standards, certified reference materials, solvents, and columns for analysis.