46046
α-tert-Butyl-β-(4-chlorobenzyl)-1H-1,2,4-triazole-1-ethanol
PESTANAL®, analytical standard
Sinónimos:
Paclobutrazol
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
descripción
mixture of stereo isomers
Línea del producto
PESTANAL®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
agriculture
Formato
neat
cadena SMILES
OC(C(C)(C)C)C(N1N=CN=C1)CC2=CC=C(Cl)C=C2
InChI
1S/C15H20ClN3O/c1-15(2,3)14(20)13(19-10-17-9-18-19)8-11-4-6-12(16)7-5-11/h4-7,9-10,13-14,20H,8H2,1-3H3
Clave InChI
RMOGWMIKYWRTKW-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- Apple juice samples by matrix solid-phase dispersion (MSPD) and gas chromatography-mass selective detection (GC-MSD) with electron impact (EI) ionization.
- Processed fruits and vegetables by miniaturized extraction-partition and liquid chromatography-electrospray tandem mass spectrometry (LC-ESI-MS/MS) equipped with multiple reaction monitoring (MRM) detection.
- Crops and soya grains by LC-ESI-MS/MS with MRM detection.
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Repr. 2
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?