Merck
42215
Supelco
2,4-Dinitrophenylhydrazine Phosphoric acid solution
for derivatization (of aldehydes and ketones), LiChropur, substitute for the explosive solid, ~0.2 M (~4%)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H6N4O4
Número de CAS:
Peso molecular:
198.14
Beilstein:
6258433
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116105
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
grado
for derivatization (of aldehydes and ketones)
Formulario
liquid
calidad
LiChropur
composición
2,4-dinitrophenylhydrazine
ethanol
phosphoric acid
concentración
~0.2 M (~4%)
técnicas
thin layer chromatography (TLC): suitable
densidad
1.35 g/mL at 20 °C
cadena SMILES
OP(O)(O)=O.NNc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H6N4O4.H3O4P/c7-8-5-2-1-4(9(11)12)3-6(5)10(13)14;1-5(2,3)4/h1-3,8H,7H2;(H3,1,2,3,4)
Clave InChI
RYSWHUOYGUCXQB-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Otras notas
Reagent for derivatizing aldehydes and ketones, replacement for the explosive solid
Información legal
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
86.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
30 °C
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Wioletta Rozpędek et al.
Current cancer drug targets, 20(3), 223-238 (2020-01-08)
Colorectal cancer constitutes one of the most common cancer with a high mortality rate. The newest data has reported that activation of the pro-apoptotic PERK-dependent unfolded protein response signaling pathway by small-molecule inhibitors may constitute an innovative anti-cancer treatment strategy.
G.D. Johanson
Journal of the American Chemical Society, 73, 5888-5888 (1951)
M F Nagoor Meeran et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(23) (2020-12-04)
In the present study, we assessed whether nootkatone (NKT), a sesquiterpene in edible plants, can provide protection against dyslipidemia, intramyocardial lipid accumulation, and altered lipid metabolism in a rat model of myocardial infarction (MI) induced by subcutaneous injections of isoproterenol