412295
4-(Trifluoromethyl)phenylhydrazine
96%
Sinónimos:
1-(4-Trifluoromethylphenyl)hydrazine, 4-Trifluoromethylphenylhydrazine, [4-(Trifluoromethyl)phenyl]hydrazine, p-Trifluoromethylphenylhydrazine
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
96%
bp
118-122 °C/17 mmHg (lit.)
mp
63-65 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
hydrazine
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
NNc1ccc(cc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H7F3N2/c8-7(9,10)5-1-3-6(12-11)4-2-5/h1-4,12H,11H2
Clave InChI
DBNLGTYGKCMLLR-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?