34566
Flonicamid Metabolite TFNG
PESTANAL®, analytical standard
Sinónimos:
N-[[4-(Trifluoromethyl)-3-pyridinyl]carbonyl]glycine, 4-(Trifluoromethyl)nicotinoyl glycine
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Línea del producto
PESTANAL®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
aplicaciones
agriculture
environmental
Formato
neat
cadena SMILES
O=C(NCC(O)=O)C1=C(C(F)(F)F)C=CN=C1
InChI
1S/C9H7F3N2O3/c10-9(11,12)6-1-2-13-3-5(6)8(17)14-4-7(15)16/h1-3H,4H2,(H,14,17)(H,15,16)
Clave InChI
AXMBYGGSBXWTEY-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?