Merck
33739
Supelco
Pyrethrum-Extract
PESTANAL®, analytical standard
Seleccione un Tamaño
100 MG
$36.930
$36.930
Fecha estimada de envío04 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
$36.930
About This Item
Número de CAS:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
$36.930
Fecha estimada de envío04 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
grado
analytical standard
Nivel de calidad
descripción
technical mixture
Línea del producto
PESTANAL®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
agriculture
environmental
Formato
neat
cadena SMILES
C\C(C)=C\C1[C@@H](C(=O)O[C@H]2CC(=O)C(C\C=C\C=C)=C2C)C1(C)C.COC(=O)\C(C)=C\C3[C@@H](C(=O)OC4CC(=O)C(C\C=C\C=C)=C4C)C3(C)C
InChI
1S/C22H28O5.C21H28O3/c1-7-8-9-10-15-14(3)18(12-17(15)23)27-21(25)19-16(22(19,4)5)11-13(2)20(24)26-6;1-7-8-9-10-15-14(4)18(12-17(15)22)24-20(23)19-16(11-13(2)3)21(19,5)6/h7-9,11,16,18-19H,1,10,12H2,2-6H3;7-9,11,16,18-19H,1,10,12H2,2-6H3/b9-8+,13-11+;9-8+/t16?,18?,19-;16?,18-,19-/m00/s1
Clave InChI
VXSIXFKKSNGRRO-YWUDCVDHSA-N
Descripción general
Pyrethrum extract is an extract of pyrethrum flowers in petroleum oil with a definite pyrethrin content.[1] It instantly brings about a knock down action in insects, thereby acting as an effective insecticide.[2]
Aplicación
Pyrethrum extract may be used to obtain natural pyrethrins, separated using high resolution gas chromatographic analysis(HRGC)[3], which can serve as active ingredients in insecticidal formulations for indoor use[3], agricultural and also in industrial pest management.[4]
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Información legal
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Skull and crossbonesEnvironment
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
167.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
75 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Textbook of Pharmacognosy and Phytochemistry (2009)
Pyrethroids as household insecticides: analysis, indoor exposure and persistence
Class.JT and Kin J
Fresenius Journal of Analytical Chemistry, 340, 446-453 (1991)
Separation of the insecticidal pyrethrin esters by capillary electrochromatography
III Henry.WC, et al.
Journal of Chromatography A, 905, 319-327 (2001)
The beet leafhopper and its control on beets grown for seed in Arizona and New Mexico, Volumes 851-875 (1943)