32900
Benalaxyl-M
PESTANAL®, analytical standard
Sinónimos:
N-(2,6-Dimethylphenyl)-N-(phenylacetyl)-D-alanine methyl ester
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Línea del producto
PESTANAL®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
agriculture
environmental
Formato
neat
cadena SMILES
COC(=O)[C@@H](C)N(C(=O)Cc1ccccc1)c2c(C)cccc2C
InChI
1S/C20H23NO3/c1-14-9-8-10-15(2)19(14)21(16(3)20(23)24-4)18(22)13-17-11-6-5-7-12-17/h5-12,16H,13H2,1-4H3/t16-/m1/s1
Clave InChI
CJPQIRJHIZUAQP-MRXNPFEDSA-N
Información legal
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)