32898
Nonylphenol diethoxylate solution
50 μg/mL in acetone, technical, analytical standard
Sinónimos:
NP-2EO technical
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
technical
Nivel de calidad
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
concentración
50 μg/mL in acetone
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
environmental
Formato
single component solution
temp. de almacenamiento
−20°C
Aplicación
- Fish and shellfish using high performance liquid chromatography-fluorescence detection (HPLC-FLD).
- Wastewater and sewage sludge using gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS).
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
1.4 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
-17 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?