31738
Sulfapyridine
VETRANAL®, analytical standard
Sinónimos:
4-Amino-N-[2-pyridyl]benzene sulfonamide, N1-(Pyridin-2-yl)sulfanilamide
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Línea del producto
VETRANAL®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
clinical testing
Formato
neat
cadena SMILES
Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Nc2ccccn2
InChI
1S/C11H11N3O2S/c12-9-4-6-10(7-5-9)17(15,16)14-11-3-1-2-8-13-11/h1-8H,12H2,(H,13,14)
Clave InChI
GECHUMIMRBOMGK-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Repr. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?