230464
Thionyl chloride
ReagentPlus®, ≥99%
About This Item
Productos recomendados
grado
reagent
Nivel de calidad
presión de vapor
97 mmHg ( 20 °C)
Línea del producto
ReagentPlus®
Ensayo
≥99%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.518 (lit.)
bp
79 °C (lit.)
mp
−105 °C (lit.)
densidad
1.631 g/mL at 25 °C (lit.)
trazas de anión
chloride (Cl-): 59.0-60.2%
cadena SMILES
ClS(Cl)=O
InChI
1S/Cl2OS/c1-4(2)3
Clave InChI
FYSNRJHAOHDILO-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- To facilitate the synthesis of indenones from 3-hydroxyindanones via dehydroxylation.
- Surface modification of amorphous carbon nanotubes (α-CNTs) in stearic acid-dichloromethane solution.
- To functionalize silica gel for thioacetalization of aldehydes.
- Conversion of tert-butyl esters to acid chlorides.
- Conversion of aliphatic and aromatic sulfoxides to sulfides in the presence of triphenylphosphine.
- As an activator to generate ketenes in-situ for preparing 2-azetidinones.
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Artículos
Solid-state lithium fast-ion conductors are crucial for safer, high-energy-density all-solid-state batteries, addressing conventional battery limitations.