223999
2,5-Bis(5-tert-butyl-benzoxazol-2-yl)thiophene
suitable for scintillation, 99%
Sinónimos:
BBOT
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
99%
form
powder
color
yellow to green
mp
199-201 °C (lit.)
solubility
toluene: 50 mg/mL
density
1.272 g/cm3 at 20 °C
ε (extinction coefficient)
≥47000 at 372-374 nm in dioxane
suitability
suitable for scintillation
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
CC(C)(C)c1ccc2oc(nc2c1)-c3ccc(s3)-c4nc5cc(ccc5o4)C(C)(C)C
InChI
1S/C26H26N2O2S/c1-25(2,3)15-7-9-19-17(13-15)27-23(29-19)21-11-12-22(31-21)24-28-18-14-16(26(4,5)6)8-10-20(18)30-24/h7-14H,1-6H3
InChI key
AIXZBGVLNVRQSS-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
General description
Application
Related product
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?