Documentos clave
21317
Jeringa Hamilton® Microliter, aguja cementada
701 ASN, volume 10 μL, needle size 23s ga (cone tip), needle L 43 mm (1.71 in.), pkg of 6 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
eCl@ss:
32070500
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
cone tip stainless steel needle (point style 1)
tamaño de la aguja
23s ga (cone tip)
Características
needle type N (fixed needle)
envase
pkg of 6 ea
fabricante / nombre comercial
Hamilton 80390
aguja L
43 mm (1.71 in.)
volumen
10 μL
compatibilidad
for use with Agilent/HP 7673 and 7683 autosampler
Descripción general
Barril de vidrio con émbolo ajustado de acero inoxidable.
Información legal
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Microliter is a trademark of Hamilton Co.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Protocolos
Complete workflow for the comprehensive analysis of terpenes in cannabis