20959
Carbonato de cesio
puriss. p.a., ≥99.0%
Sinónimos:
Ácido carbónico dicesio
About This Item
≥99.0%
Productos recomendados
grado
puriss. p.a.
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0% (T)
≥99.0%
impurezas
≤0.002% total nitrogen (N)
mp
610 °C (dec.) (lit.)
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤20 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
trazas de catión
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
cadena SMILES
[Cs+].[Cs+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Cs/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
Clave InChI
FJDQFPXHSGXQBY-UHFFFAOYSA-L
Aplicación
Synthetic applications:
- As a catalyst to synthesize quinazoline-2,4(1H,3H)-diones from substituted 2-aminobenzonitriles and carbon dioxide.
- As a base to synthesize cyclic carbonates using halo- or tosyl-alcohols and carbon dioxide in the absence of any transition metal or organo catalyst.
- In combination with alkyl halide and acetonitrile, it forms an effective system for the alkylation method of phenols.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Repr. 2 - STOT RE 2 Oral
Órganos de actuación
Kidney,Adrenal gland,Testes
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?