Merck
17274
Millipore
Thermoacidurans Agar
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Seleccione un Tamaño
500 G
$284.000
$284.000
Fecha estimada de envío10 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 G
$284.000
About This Item
Código UNSPSC:
41171606
NACRES:
NA.74
$284.000
Fecha estimada de envío10 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
esterilidad
non-sterile
Nivel de calidad
Formulario
powder
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
composición
agar, 20 g/L
dextrose, 5 g/L
dipotassium phosphate, 4 g/L
manganese sulfate, 0.2 g/L
proteose peptone, 5 g/L
yeast extract, 5 g/L
fabricante / nombre comercial
NutriSelect® Plus
técnicas
microbiological culture: suitable
pH final
5.0±0.2 (25 °C)
aplicaciones
bioburden testing
food and beverages
microbiology
idoneidad
nonselective for Bacillus spp.
Aplicación
For isolation and cultivation of Bacillus thermoacidurans from food products.
Nota de preparación
Suspend 39.2 g in 1 litre distilled water. Heat to boiling to dissolve the medium completely. Sterilize by autoclaving at 121°C for 15 minutes. Cool to 50°C and pour into sterile petri plates.
Nota al pie de página
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Información legal
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)