17211
Rose Bengal Chloramphenicol Agar
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
About This Item
Productos recomendados
Agency
according to GB 4789.15-2016
Nivel de calidad
esterilidad
non-sterile
Formulario
powder
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
composición
agar, 15.5 g/L
chloramphenicol, 0.1 g/L
dextrose, 10 g/L
magnesium sulfate, 0.5 g/L
monopotassium phosphate, 1 g/L
mycological peptone, 5 g/L
rose bengale, 0.05 g/L
fabricante / nombre comercial
NutriSelect® Plus
técnicas
microbiological culture: suitable
pH final
7.2±0.2 (25 °C)
aplicaciones
agriculture
bioburden testing
environmental
food and beverages
microbiology
microbiology
idoneidad
selective for Aspergillus spp.
selective for Candida spp.
selective for Penicillium spp.
selective for Pichia spp.
selective for Saccharomyces spp.
selective for Zygosaccharomyces spp.
selective for molds (General Media)
selective for yeasts (General Media)
Aplicación
Nota de preparación
Nota al pie de página
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Traditional methods are based morphology, staining methods, enzyme reactions (metabolism) and diverse media.
Yeast is one of the most important microorganisms known and utilised by mankind. Ancient Middle Eastern civilisations used the organism to bake bread and to produce mead, beer and wine.