16316
Turkey red oil sodium salt
for microscopy
Sinónimos:
Castor-oil sulfated sodium salt, Sulfated castor oil, Sulforicinolate sodium salt
About This Item
Número de CAS:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
NACRES:
MA.02
Productos recomendados
grado
for microscopy
Nivel de calidad
descripción
anionic
Ensayo
100%
impurezas
16-20% water (Karl Fischer)
pH
7-8 (10%)
Otras notas
During long periods of cold weather, and during storage at low temperatures, cloudiness or crystallization can occur in individual cases. These can be eliminated by stirring and gentle heating up to 40°C without any loss of quality.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
228.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
109 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?