14606
Colesterol
tested according to Ph. Eur.
Sinónimos:
3β-Hidroxi-5-colesteno, 5-Colesten-3β-ol
About This Item
Productos recomendados
Agency
USP/NF
tested according to Ph. Eur.
Nivel de calidad
Formulario
powder
bp
360 °C (lit.)
mp
147-149 °C (lit.)
solubilidad
chloroform: soluble 1 gm in 4.5 ml
diethyl ether: soluble 1 gm in 2.8 ml
pyridine: soluble 1 gm in 1.5 ml
H2O: insoluble
acetone: soluble
alcohol: slightly soluble
alcohol: very soluble (Hot)
benzene: soluble
dioxane: soluble
ethyl acetate: soluble
hexane: soluble
oil: soluble
petroleum ether: soluble
densidad
1.067 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C27H46O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9,18-19,21-25,28H,6-8,10-17H2,1-5H3/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
Clave InChI
HVYWMOMLDIMFJA-DPAQBDIFSA-N
Información sobre el gen
human ... POLA1(5422) , TOP2A(7153)
rat ... Ar(24208) , Polb(29240)
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?