14023
Titanium(IV) oxysulfate
≥29% Ti (as TiO2) basis, technical
Sinónimos:
Titanyl sulfate
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
grado
technical
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
core: titanium
reagent type: catalyst
concentración
≥29% (Ti (as TiO2))
impurezas
sulfonic acid
≤17% free acid (as H2SO4)
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤500 mg/kg
trazas de catión
Fe: ≤500 mg/kg
cadena SMILES
O.O=[Ti++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/H2O4S.H2O.O.Ti/c1-5(2,3)4;;;/h(H2,1,2,3,4);1H2;;/q;;;+2/p-2
Clave InChI
SWNAGNPMPHSIJF-UHFFFAOYSA-L
Categorías relacionadas
Aplicación
It can also be used in the synthesis of freeze dried titania foams, and WO3-loaded TiO2 photocatalyst applicable for the oxidation of trans-ferulic acid to vanillin.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?