131083
4-Phenylazophenol
98%
Sinónimos:
4-Hydroxyazobenzene, Solvent Yellow 7
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
98%
form
powder
technique(s)
titration: suitable
mp
150-152 °C (lit.)
solubility
ethanol: 0.1%, clear
λmax
347 nm
ε (extinction coefficient)
10000 at 233-239 nm in methanol at 0.005 g/L
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
Oc1ccc(cc1)\N=N\c2ccccc2
InChI
1S/C12H10N2O/c15-12-8-6-11(7-9-12)14-13-10-4-2-1-3-5-10/h1-9,15H/b14-13+
InChI key
BEYOBVMPDRKTNR-BUHFOSPRSA-N
Gene Information
human ... ESR1(2099)
Categorías relacionadas
General description
Application
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)