03659
Ethylenediaminetetraacetic acid dipotassium salt dihydrate
BioUltra, ≥99.0% (KT)
Sinónimos:
(Ethylenedinitrilo)tetraacetic acid dipotassium salt, Dipotassium ethylenediaminetetraacetate dihydrate, EDTA dipotassium salt, Edathamil, Potassium ethylenediaminetetraacetate dibasic
About This Item
Productos recomendados
Línea del producto
BioUltra
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0% (KT)
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reagent type: chelator
impurezas
insoluble matter, passes filter test
pH
4.0-5.0 (25 °C, 0.1 M in H2O)
mp
255-280 °C (dec.) (lit.)
solubilidad
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
trazas de catión
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤1000 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
0.1 M in H2O
Absorción UV
λ: 260 nm Amax: 0.15
λ: 280 nm Amax: 0.02
cadena SMILES
O.O.O.O.[K+].[K+].[K+].[K+].OC(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC(O)=O.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.2K.2H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2
Clave InChI
JFROQFOCFOKDKU-UHFFFAOYSA-L
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?