02349
HybriScan™ D kit
Total Bacterial Count, suitable for agriculture, environmental, food and beverages, microbiology and in situ hybriziation
Sinónimos:
FastScan Total Bacterial Count, Total Bacterial Count HybriScan™D
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
HybriScan™D Total Bacterial Count, suitable for microbiology
fabricante / nombre comercial
(HybriScan™)
técnicas
microbe id | in situ hybriziation: suitable
aplicaciones
agriculture
environmental
food and beverages
microbiology
temp. de almacenamiento
2-8°C
idoneidad
bacteria
Descripción general
Características y beneficios
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Contenido relacionado
Fast molecular screening of beverage, water, wastewater and food for microorganisms