Merck
00285
Sigma-Aldrich
1-Butylpyridinium bromide
≥99.0%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H14BrN
Número de CAS:
Peso molecular:
216.12
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
≥99.0%
impurities
≤0.2% water
SMILES string
[Br-].CCCC[n+]1ccccc1
InChI
1S/C9H14N.BrH/c1-2-3-7-10-8-5-4-6-9-10;/h4-6,8-9H,2-3,7H2,1H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
KVBQNFMTEUEOCD-UHFFFAOYSA-M
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)