Merck
DNALIG-RO
Roche
ADN ligasa T4
solution, from Escherichia coli(NM 989), suitable for activity assay
Sinónimos:
adn ligasa, t4
About This Item
UNSPSC Code:
12352204
biological source
Escherichia coli (NM 989)
Quality Level
recombinant
expressed in E. coli
description
recombinant form of the enzyme from T4 phage
form
solution
specific activity
~3000 units/mg protein
packaging
pkg of 100 U (10481220001 [1 U/μl])
pkg of 500 U (10716359001 [1 U/μl])
pkg of 500 U (10799009001 [5 U/μl])
manufacturer/tradename
Roche
parameter
4-22 °C optimum reaction temp.
technique(s)
activity assay: suitable
optimum pH
7.2-7.8
storage temp.
−20°C
General description
La ADN ligasa T4 cataliza la formación de enlaces fosfosdiéster entre extremos 3′-hidroxilo y 5′-fosfatos vecinos en ADN bicatenario. Las muescas en cadenas individuales del ADN bicatenario también son cerradas por la ADN ligasa T4.
Contenido
ADN ligasa T4, suministrada con tampón de ligadura concentrado x10 que incluye ATP.
Specificity
Inactivación por calor: La enzima puede inactivarse por calentamiento (65 °C, 10 minutos).
Application
Ligadura de fragmentos de ADN con extremos romos y cohesivos.
Quality
Calidad
Probada la ausencia de desoxirribonucleasas y exonucleasas de acuerdo con los procedimientos de control de calidad vigentes.
Unit Definition
Una unidad de ADN ligasa T4 es la cantidad de actividad enzimática que convierte 1 nmol de 32P procedente del pirofosfato en material adsorbible en Norit en 20 minutos a +37 °C. Una unidad corresponde a 0,2 U determinadas en el análisis de resistencia de la exonucleasa III. Tampón de dilución: Tris-HCl 50 mM, ditioeritritol 10 mM, seroalbúmina bovina 500 μg/ml, pH 7,6 (+25 °C).
Volumen de actividad: 1 x 103 U/ml; 5 x 103 U/ml
Preparation Note
Activador: Mg2+ (10mM), DTT
Disolución de trabajo: Para la dilución de la enzima, Roche recomienda la utilización de un tampón que contenga los componentes del tampón de almacenamiento: Tris-HCl 20 mM, KCl 60 mM, EDTA 1 mM, ditieritritol 5 mM, glicerol al 50 % (v/v), pH 7,5 (4 °C).
Other Notes
Sólo para investigación en ciencias de la vida. No indicada para procedimientos diagnósticos.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Visite la Librería de documentos
Anthony Simmons et al.
Nature protocols, 1(6), 2688-2700 (2007-04-05)
Genetic redirection of lymphocytes that have been engineered to recognize antigens other than those originally programmed by their rearranged germlines is a potentially powerful immunotherapeutic tool. The rationale for the protocol described here is that many cancers and persistent or
Haoyi Wang et al.
Nature protocols, 3(10), 1569-1577 (2008-09-20)
We present a protocol for a novel method for identifying the targets of DNA-binding proteins in the genome of the yeast Saccharomyces cerevisiae. This is accomplished by engineering a DNA-binding protein so that it leaves behind in the genome a
Johanna Viiri et al.
PloS one, 8(7), e69563-e69563 (2013-08-08)
Age-related macular degeneration (AMD) is the most common reason of visual impairment in the elderly in the Western countries. The degeneration of retinal pigment epithelial cells (RPE) causes secondarily adverse effects on neural retina leading to visual loss. The aging