11636103001
Roche
PCR Master
(50 μl final reaction volume each containing 2.5 U Taq DNA-Polymerase), sufficient for 200 reactions, kit of 1 (2 components), suitable for PCR
Sinónimos:
PCR
About This Item
Productos recomendados
uso
sufficient for 200 reactions
(50 μl final reaction volume each containing 2.5 U Taq DNA-Polymerase)
Nivel de calidad
Características
dNTPs included
hotstart: no
envase
kit of 1 (2 components)
fabricante / nombre comercial
Roche
técnicas
PCR: suitable
entrada
purified DNA
temp. de almacenamiento
−20°C
Categorías relacionadas
Descripción general
Lack of restriction endonuclease:
The enzyme originally isolated from T. aquaticus BM lacks Taq I restriction endonuclease activity.
The PCR Master is stable at +2 to +8 °C, allowing immediate PCR without the time-consuming thawing of reagents.
Aplicación
- Routine PCR
- RT-PCR
- Other primer-extension reactions, such as sequencing and labeling
Características y beneficios
- Reliable reproducible results:
- Convenience:
- Prevent PCR carryover:
- Ready for immediate use:
Envase
Calidad
Otras notas
Información legal
Solo componentes del kit
- PCR Master Mix (10 vials) 2x concentrated
- Water, PCR Grade (5 vials)
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
does not flash
Punto de inflamabilidad (°C)
does not flash
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Roche polymerase chain reaction (PCR) reagents for reducing the error rate of Taq DNA polymerase and PCR selection guide.
PCR master mix simplifies PCR/RT-PCR with components like DNA polymerase, dNTPs, MgCl2, and buffer, available commercially or DIY.