Merck
Todas las fotos(4)
Key Documents
ZLXLSD51080
Milli-Q
Sistema de purificación de agua Milli-Q® HX 7080 SD (LC)
Centralized pure water solution for up to 1600 L/day of Type 2 water; for low chlorine feed water
Sinónimos:
Milli-Q® HX 7080 SD Water Purification System (LC)
About This Item
UNSPSC Code:
41104202
NACRES:
JB.11
AC/DC input
100 V / 230 V, 50-60 Hz
Quality Level
product line
Milli-Q® HX
packaging
pkg of 1 unit
parameter
1600 L/day max. usage
234 kg operating weight (515.9 lb)
80 L/hr make-up flow rate
resistivity
>5 MΩ-cm, at 25°C
system H × W × depth
124 cm (48.8 in.) × 54.3 cm (21.4 in.) × 94.7 cm (37.3 in.)
tank volume
140 L
total organic carbon (TOC) residue
<30 ppb (Product water)
input
potable tap water
output
type 2 water (> 5 MΩ·cm)
conductivity
<0.2 μS/cm
General description
El sistema Milli-Q® HX 7080 SD es una solución de agua purificada completa, compacta, conectada y totalmente personalizable para grandes laboratorios que requieren hasta 1600 l/día de agua purificada de tipo II. Estos sistemas permiten un flujo de distribución de hasta 20 l/min para un lazo pequeño y mediano. Esto permite que un sistema Milli-Q® HX 7080 SD satisfaga de forma fiable las necesidades de agua purificada de un gran laboratorio o de toda una planta de un edificio. Primero se pretrata el agua del grifo con un cartucho Progard® para eliminar eficazmente partículas, coloides, cloro libre y dureza. A continuación, la ósmosis inversa avanzada (RO) elimina entre el 95 y el 99 % de los iones y el 99 % de todas las sustancias orgánicas disueltas (>200 Da), microorganismos y partículas. La tecnología E.R.A.® (ajuste de rechazo evolutivo) patentada evalúa de manera automática la calidad del agua de alimentación para producir un caudal constante y optimizar la recuperación del agua (entre el 45 % y el 75 %). El módulo de electrodesionización (EDI) Elix® elimina luego los iones para alcanzar una resistividad >5 MΩ.cm (a 25°C). El agua purificada procesada se irradia luego con una lámpara UV bactericida antes de entrar en el depósito de almacenamiento incorporado. Este depósito de agua integrado de 140 l ofrece un almacenamiento protegido, y una bomba de distribución proporciona hasta 20 l/min de agua purificada para un lazo de hasta 50 m de longitud. Los sistemas están equipados con un gran panel de pantalla táctil en color para facilitar el mantenimiento, el control y el acceso a los datos. Estos sistemas centrales están integrados con nuestra exclusiva funcionalidad de supervisión y servicio técnico virtuales MyMilli-Q Remote Care, que funciona como una extensión de Milli-Q® Services. Este servicio digital le permite gestionar su sistema de forma segura y remota, lo que contribuye a la productividad óptima de su laboratorio.
Application
El agua producida a partir de un sistema Milli-Q® HX 7080 SD puede satisfacer de forma fiable todos sus requisitos de agua purificada de tipo II:
  • Equipos e instrumentos como lavadoras, autoclaves, analizadores clínicos, baños María, cámaras de humedad y ambientales y equipos de tinción histopatológica.
  • Grifos en las mesas de trabajo para el enjuague del material de vidrio general y la preparación de las disoluciones tampón y los reactivos.
  • Sistemas de purificación para obtener agua ultrapura (por ejemplo, el sistema Milli-Q® IQ 7000).
Features and Benefits
  • Combinación óptima de tecnologías de purificación para un flujo fiable de agua purificada tipo II de gran calidad.
  • Depósito de 140 l y bomba integrados para almacenamiento protegido y la distribución de hasta 20 l/min
  • Interfaz de comunicaciones superior y capacidades modernas de gestión de datos.
  • Gama personalizable de opciones y accesorios para satisfacer sus requisitos específicos.
  • Capacidad de servicio y control remoto MyMilli-Q Remote Care.
Components
  • El precio indicado corresponde en la actualidad sólo a la referencia anterior; está sujeto a cambio en cualquier momento sin previo aviso.
  • Esta referencia no incluye fungibles, accesorios ni otros productos o servicios que puedan requerirse para la instalación y el funcionamiento correcto de la unidad de purificación de agua con el tiempo.
  • Dado que cada uno de nuestros clientes tiene requisitos específicos de agua purificada, recomendamos que solicite a uno de nuestros especialistas la validación su compra. Quedamos a su disposición para asesorarle. No dude en ponerse en contacto con nosotros.
Other Notes
Instrucciones de uso
  • Retención de organismos: microorganismos
  • Modo de acción: Filtración y UV
  • Aplicación: Análisis generales de laboratorio
  • Indicaciones de uso: Purificación del agua
  • Indicaciones de uso: Este artículo proporciona agua filtrada a través de membranas de grado esterilizante de 0,22 micras y expuesta a una lámpara UV bactericida. Consulte la sección Utilización del sistema de la guía del usuario del equipo (disponible en la memoria USB que encontrará en la caja del sistema)
  • Condiciones de almacenamiento: guardar en un lugar seco
  • Condiciones de eliminación: desechar de acuerdo con la normativa federal, estatal y local correspondiente.
Legal Information
E.R.A. is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MyMilli-Q is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PROGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany