Key Documents
Y04C-02-5PK
Millipore
Placa CellASIC ONIX para células de levadura haploide (4 cámara, 3.5-5 micras)
The Y04 plates for Haploid Yeast Cells utilize a microfabricated silicone ceiling with a height similar to yeast cells to restrict their growth in a single focal plane & maintaining x,y position over time.
Sinónimos:
Haploid Yeast Cell Plate, Haploid Yeast Plate, ONIX Yeast Plate
About This Item
UNSPSC Code:
41104923
eCl@ss:
32011202
NACRES:
NB.22
material
PMMA
glass
polycarbonate
polydimethylsiloxane (PDMS)
manufacturer/tradename
CellASIC® ONIX
W × L × H
85.48 mm × 127.76 mm × 14.35 mm
compatibility
for use with cells sized 3.5–5.0 μm
shipped in
ambient
General description
Las placas Y04 para células de levadura haploide utilizan un techo de silicona microfabricado con una altura similar a las células de levadura para restringir su crecimiento en un plano focal único y mantener la posición x,y con el tiempo.
Application
La placa CellASIC® ONIX para células de levadura haploide (4 cámaras, 3.5-5 micras) se ha utilizado en microscopia de células vivas y análisis de células de Schizosaccharomyces pombe. También se ha utilizado en la obtención de imágenes de células vivas de cepas de Saccharomyces cerevisiae. Esta placa CellASIC ONIX para células de levadura haploide (4 cámaras, 3.5-5 micras) también es adecuada para:
  • Análisis a intervalos de células de levadura
  • Experimentos de perfusión continua a largo plazo
  • Experimentos de cambio de disoluciones (inducción, inhibición, administración de fármacos, etc.)
  • Comparación de hasta 4 tipos de células o condiciones de exposición (componentes de medios) diferentes en paralelo
  • Seguimiento de la división celular (seguimiento de células madre/hija a lo largo de generaciones)
  • Control de la temperatura y el gas atmosféricos (cambio de temperatura, condiciones anóxicas, etc.)
Features and Benefits
  • Compatible con el sistema de microfluídica CellASIC® ONIX2 y los distribuidores ONIX2
  • Permite el análisis de células vivas a largo plazo basado en perfusión con cambio de disolución
  • La placa ofrece un microentorno controlado y dinámico para las células
Legal Information
CELLASIC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Distinct interactions select and maintain a specific cell fate.
Doncic A, Falleur-Fettig M, Skotheim J
Molecular Cell, Vol. 43, Issue 4, 528-539 (2011)
Spinning-disk confocal microscopy of yeast.
Kurt Thorn
Test, Volume 470, 581-602 (2010)
A Mammalian-like DNA damage response of fission yeast to nucleoside analogs.
Sabatinos SA, Mastro TL, Green MD, Forsburg SL
Genetics, 193 (1), 143-157 (2013)
Construction of hybrid regulated mother-specific yeast promoters for inducible differential gene expression
Georgios P, et al.
PLoS ONE (2018)
Ping Wei et al.
Nature, 488(7411), 384-388 (2012-07-24)
Bacterial pathogens have evolved specific effector proteins that, by interfacing with host kinase signalling pathways, provide a mechanism to evade immune responses during infection. Although these effectors contribute to pathogen virulence, we realized that they might also serve as valuable
Contenido relacionado
Convert your microscope to a live cell imaging system – the CellASIC® ONIX2 system allows precise manipulation of the cell culture environment for dynamic live cell imaging and analysis using mammalian, yeast, and bacterial cells.