XX2504702
Válvula de 3 vías con venteo Luer
Beer, Bottled Water, Cosmetics, Pharmaceutical Products Analysis, Bioburden Testing, Water Monitoring
About This Item
Productos recomendados
material
stainless steel (Series 300)
input
sample type beer
sample type bottled water
sample type cosmetics
sample type pharmaceutical(s)
application(s)
bioburden testing
cosmetics
environmental
food and beverages
water monitoring
shipped in
ambient
Categorías relacionadas
General description
Puede utilizarse junto con los sistemas de filtración Millipore
Application
Análisis de cerveza, agua embotellada, cosméticos, productos farmacéuticos, análisis del grado de contaminación microbiológica, supervisión del agua